Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-GYPA Goat Polyclonal Antibody

Lieferant: Abnova
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GYPA.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000; Western Blot: 1-3 μg/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 2-4 μg/ml

Type: Primary
Antigen: GYPA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOPAB6878
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol GYPA
Antigen name Glycophorin A
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms HGpSta(C), HGpMiV, PAS-2, GPSAT, GPA, MNS, HGpMiXI, GPErik, MN, glycophorin A (MNS blood group), CD235a
Gene ID 2993
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to human GYPA.
Purification Antigen affinity purification
Sequence C-SVEIENPETSDQ
Storage buffer Tris saline, pH 7,3 (0,5% BSA, 0,02% sodium azide)
Lagertemperatur Store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge