Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-GPIIb/IIIa Complex Mouse Monoclonal Antibody [clone: CLB-48]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against native GPIIb/IIIa complex.

Type: Primary
Antigen: GPIIb/IIIa Complex
Clonality: Monoclonal
Clone: CLB-48
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1 mL 1 ml ABNOMAB5226
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol GPIIb/IIIa Complex
Antigen name GPIIb/IIIa complex
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone CLB-48
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Native purified GPIIb/IIIa complex from human platelets.
Storage buffer 20 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 8.0 (10 mg BSA, 0,001% thimerosal)
Lagertemperatur Store at 4 °C.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge