Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-IFNGR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BB1E2]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant IFNGR1.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 μg to label 106 cells in 100 μl; Flow Cytometry: 1-10 μg/ml; ELISA: 1 μg/ml; Western Blot: 1 μg/ml; Immunohistochemistry: 1-10 μg/ml

Type: Primary
Antigen: IFNGR1
Clonality: Monoclonal
Clone: BB1E2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
200 μg 200 µg ABNOMAB5222
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IFNGR1
Antigen name Interferon gamma receptor 1
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone BB1E2
Wirt Mouse
Isotyp IgG2a
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms CDw119, CD119, Interferon gamma receptor 1, IFN-gamma receptor 1, Interferon-y Receptor a chain, IFN-gamma-R1, IFNGR1
Gene ID 3459
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant protein corresponding to chimeric protein with amino acids 17-245 of human IFNGR1 and 11 amino acids of the c-myc proto-oncogene.
Storage buffer PBS, pH 7,2 (0,09% sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping