Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Riboflavin (Vitamin B2) Polyclonal Antibody

Lieferant: Abnova
Rat polyclonal antibody raised against Riboflavin (Vitamin B2).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:10000; Immunohistochemistry: 1:1000-1:5000

Type: Primary
Antigen: Riboflavin (Vitamin B2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μl 100 µl ABNOPAB14731
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol Riboflavin (Vitamin B2)
Antigen name Riboflavin (Vitamin B2)
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms Vitamin B2
Format Lyophilized
Cross adsorption No
Immunogen Riboflavin (Vitamin B2) conjugated with carrier protein.
Purification Ammonium sulfate precipitation
Storage buffer PBS, pH 7,4
Lagertemperatur Store at 4 °C on dry atmosphere. After reconstitution with 50 ?l of distilled water and 50 ?l of glycerol, store at – 20 °C for 2 years. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge