Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-IL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A8]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant IL2.

Type: Primary
Antigen: IL2
Clonality: Monoclonal
Clone: 5A8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
500 μg 100 µg ABNOMAB8096
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IL2
Antigen name Interleukin 2
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 5A8
Host Mouse
Isotype IgG2b
ELISA Yes
Antigen synonyms lymphokine, POIL2, TCGF, IL-2
Gene ID 3558
Format Lyophilized
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant protein corresponding to human IL2.
Storage buffer 10 mM PBS
Lagertemperatur Store at – 20 °C. Aliquot after reconstitution to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge