Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-GAPDH Monoclonal Antibody [clone: H8]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant GAPDH.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000-1:10000

Type: Primary
Antigen: GAPDH
Clonality: Monoclonal
Clone: H8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rabbit, Rat, Yeast



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOMAB8093
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol GAPDH
Antigen name Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
Reaktivität Human, Rat, Mouse, Yeast, Rabbit
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone H8
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms GAPD, HEL-S-162eP, CDABP0047, OK/SW-cl.12, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH, G3PD, GAPDH
Gene ID 2597
Format Lyophilized
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant protein corresponding to GAPDH.
Storage buffer 10 mM PBS, pH 7,4
Lagertemperatur Store at – 20 °C on dry atmosphere. After reconstitution with appropriate volume of deionized water to reach a final antibody concentration of 1 mg/mL, store at – 20 °C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge