Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-Quinolinic acid Polyclonal Antibody

Lieferant: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against Quinolinic acid.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:10000; Immunohistochemistry: 1:1000-1:5000

Type: Primary
Antigen: Quinolinic acid
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μl 100 µl ABNOPAB14726
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol Quinolinic acid
Antigen name Quinolinic acid
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Format Lyophilized
Cross adsorption No
Immunogen Quinolinic acid conjugated with carrier protein.
Purification Ammonium sulfate precipitation
Storage buffer PBS, pH 7,4
Lagertemperatur Store at 4 °C on dry atmosphere. After reconstitution with 50 ?l of distilled water and 50 ?l of glycerol, store at – 20 °C for 2 years. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge