Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-PD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7A11B1]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant Pdcd1.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 μg/ml

Type: Primary
Antigen: PD1
Clonality: Monoclonal
Clone: 7A11B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOMAB8088
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol PD1
Antigen name Programmed cell death protein 1
Reaktivität Mouse, Rat, Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 7A11B1
Wirt Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms SLEB2, CD279, PD1, PD-1, hPD-1, programmed cell death protein 1, protein PD-1, hPD-l
Gene ID 18566
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant protein corresponding to 150 amino acids of mouse Pdcd1.
Storage buffer PBS (0,02% sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C for three months. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge