Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-NTRK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NTRK3.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunohistochemistry: 1:50-100

Type: Primary
Antigen: NTRK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
400 μl 100 µg ABNOPAB3403
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol NTRK3
Antigen name Neurotrophic Tyrosine Kinase, Receptor, Type 3
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms GP145-TrkC, ETS related protein-neurotrophic receptor tyrosine kinase fusion protein, NT-3 growth factor receptor, ETV6-NTRK3 fusion, TRKC, tyrosine kinase receptor C, gp145(trkC)
Gene ID 4916
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to N-terminus of human NTRK3.
Purification Protein G purification
Storage buffer PBS (0,09% sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge