Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-IL33 Monoclonal Antibody [clone: 12B3C4]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant IL33.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1 μg/ml

Type: Primary
Antigen: IL33
Clonality: Monoclonal
Clone: 12B3C4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µg ABNOMAB8086
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IL33
Antigen name Interleukin 33
Reaktivität Human, Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 12B3C4
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms Propeptide, NFEHEV, C9orf26, DVS27, IL1F11, NF-HEV
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant protein corresponding to IL33.
Storage buffer PBS (0,02% sodium azide)
Lagertemperatur Store at 4 °C for three months. For long term storage store at – 20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge