Überschuhe, PP, Hopen® Safefeet® Vitals™
Lieferant: Kolmi-Hopen
Safefeet®
HOPE10.020EA 325 EUR
HOPE10.020
Überschuhe, PP, Hopen® Safefeet® Vitals™
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Überschuhe bestehen aus PP. Sie eignen sich ideal für den Einsatz im Operationssaal und anderen klinischen Bereichen (unter trockenen Bedingungen). Geeignet für Patienten und Besucher.
  • Atmungsaktives und wasserdichtes Material
  • Ohne Sohle
Gewicht: 35 g/m²