Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Incubating shaker, WIS-30
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
For applications in biological cultures at various temperatures up to 60 °C, this shaking incubator accommodates flasks up to 1000 ml. The front door and sliding platform enable easy loading and handling of samples. The unit features an advanced shaking mechanism, providing quiet shaking with precise speed control and temperature control by means of a digital fuzzy controller.
  • Digital back-lit LCD display
  • Universal spring rack for various shapes/size of flask available as an option
  • Automatic stop of shaking, heating and refrigeration when a door opens
  • RS232 interface
  • Timer: 99 h 59 min or continuous
Lieferumfang: Supplied with WiseRemote® remote control software and cable. A range of options and accessories are available, please enquire for details.
Bitte beachten Accommodates a maximum of 35×50/100, 16×200/300 or 12×500/1000 ml flasks.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Modell VE Katalognummer Menge
WIS-30 incubating shaker 3010 1 WITGDH.WIS00230
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping