VOA-Vials, kostengünstig zertifiziert
Lieferant: EP Scientific
EPSCGVB-100CEA 257 EUR
EPSCGVB-100C
VOA-Vials, kostengünstig zertifiziert
Vials
Borosilikatglas, klar Septa-Fläschchen mit allen wichtigen Details, jedoch ohne überflüssige Extras Die VOA-Fläschchen sind behandelt und zertifiziert, um die leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen zu erfüllen. In einer Box mit Spanplatten-Trennwänden zum Schutz vor Bruch während des Transports Fläschchen mit optimierter Schulterschräge, um den Einschluss von Luftblasen zu verhindern. Mit PP-Kappe weiß, oben offen, inkl. Silikon-Septum mit PTFE-Beschichtung. Zur sicheren Dichtung ist das Septum fest mit der Kappe verbunden. Analysenzertifikat beiliegend.
Behandelt, um die leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen zu erfüllen.