Klebstoffe, DP 8005, Scotch-Weld™
Lieferant: 3M
MMMA8005T265EA 252 EUR
MMMA8005T265
Klebstoffe, DP 8005, Scotch-Weld™
Dieser strukturelle Scotch-Weld™ Kunststoffklebstoff DP8005 ist ein zweiteiliger Klebstoff auf Acrylbasis (10:1 Mischverhältnis nach Volumen), der zahlreiche Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie, einschließlich vieler PP-, PE- und TPE-Typen (TPE: thermoplastische Elastomere) ohne besondere Oberflächenvorbereitung binden kann.
  • Lösungsmittelfreies Klebstoffsystem
  • Hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Komponenten: Acrylate
  • Aushärtezeit: 30 Minuten
  • Viskosität: 7 mPa
  • Farbe: Weiß