Heat-Sealing-Folie, Gas PermASeal™
Lieferant: IST Scientific
Gas PermASeal™
731-0601EA 474 EUR
731-0601 731-0606 731-0607 731-0608 731-0609 731-0602 731-0603 731-0604 731-0605
Heat-Sealing-Folie, Gas PermASeal™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Gasdurchlässiger und abziehbarer Vliesverschluss für PP- und PS-Platten. Geeignet für Kurzzeitinkubationen, Landwirtschaft und Saatgutlagerung, Insektenlagerung und Zellkulturen.
  • Durchstechbar und abziehbar
  • Barriere gegen Feststoffe
  • Porös und lichtundurchlässig
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +80 °C
  • Nicht zertifiziert frei von Nukleasen und DNA