Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Hitzeschutzhandschuhe, Terry Heavy
Lieferant: Honeywell Safety Products
Terry
Gestrickte Baumwollhandschuhe mit vorgeformtem Daumen und langer Baumwollmanschette. Geeignet für mechanische und thermische Gefährdungen bis zu 250 °C.
  • Maximale Bequemlichkeit und Robustheit sind gewährleistet
  • 5-Finger-Handschuhe für einen besseren Griff bei heißen Objekten sowie zusätzliche Beweglichkeit
  • Manschette schützt den Unterarm vor mechanischen und thermischen Gefahren
Ideal für Arbeiten in Glashütten, der Metallurgie und Gießereien.
Zertifizierungen: EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Kat. II
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Glove size Farbe Länge VE Katalognummer Menge
Einheitsgröße Natur 360 mm 60 PAIR DALLRQE9607A
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Terry Heavy
Beidseitig tragbar/handspezifisch Handspezifisch
Einweg/wiederverwendbar wieder verwendbar
Stulpenart Stulpe (Gauntlet)
Stulpenlänge 15 cm
EN-Norm EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge