Diese beiden tragbaren Messgeräte sind für verschiedene Anwendungen konzipiert: CO 300 wurde für die Messung von Leitfähigkeit, Salzgehalt, TDS und Temperatur entwickelt und kann universell eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche umfassen: Süß- und Meerwasser-Aquaristik, Fischzucht, Wasser- und Trinkwasser-Überwachung. LCO 302 misst Leitfähigkeit, Widerstand und Temperatur und ist speziell für Reinstwasser-Anwendungen konzipiert. Es eignet sich auch für Funktionsprüfungen von Ionenaustauschern.
- Hergestellt aus schlagfestem ABS, Vorderseite ist IP 65-konform
- Speicher für min./max. Wert, „Hold“-Funktion, automatische Abschaltfunktion
- Automatische Temperaturkompensation über integrierten Temperatursensor
- Lieferung erfolgt gebrauchsfertig mit Messzellen
Lieferumfang: CO 300 wird mit 2-poliger Messzelle (Ø 12 mm, Graphit) mit 1,2-m-Kabel, Batterie, Kalibrierprotokoll und Bedienungsanleitung geliefert.
LCO 302 wird mit 2-poliger Messzelle (Ø 12 mm, Edelstahl) mit 1,2-m-Kabel, Batterie und Bedienungsanleitung geliefert.