Twin-Drogenurintest, synthetische Cannabinoide
Lieferant: SureScreen Diagnostics
SUREG1DSK2V2EA 159 EUR
SUREG1DSK2V2
Twin-Drogenurintest, synthetische Cannabinoide
Drogentests
Diese Teststreifen bieten eine sehr effiziente und kostengünstige Möglichkeit, um synthetische Cannabinoide im Urin nachzuweisen. Synthetische Cannabinoide sind eine Gruppe von Substanzen mit cannabisähnlicher Wirkung. In ihrer verbreitetsten Form ist diese Droge als Spice bekannt, bestehend aus einer Basis aus getrockneten Kräutern (daher der Name), welche mit einer Lösung besprüht wird, die den Wirkstoff enthält. Optisch ähnelt Spice den organischen Cannabisblättern, und es wird auf herkömmliche Weise in einer selbstgedrehten Zigarette geraucht. Um alle 19 Metaboliten nachweisen zu können, gibt es zwei Tests. Der 1DSK2-Test weist empfindlichere Nachweisgrenzen (Cut-Off) für ein längeres Nachweisfenster auf.
  • Zuverlässig und schnell
  • Genauigkeit von über 99% und Ergebnisse in weniger als 5 Minuten
  • Preisgünstig