Picus® NxT bietet dank ihrer Zertifizierung, Sicherheitsfunktionen und Technologie eindeutige Compliance-Vorteile in strikt regulierten Laboratorien. Das überlegene Design, übernommen von der bewährten Picus®, bietet maximalen Bedienkomfort, was die Arbeit deutlich erleichtert.
- Leichtes (nur 100 g) und schlankes Design für müheloses Pipettieren
- Praktisch platzierter Soft-Touch Knopf und elektronischer Spitzenabwurf minimieren Ermüdung der Muskeln
- Ergonomisches Design der Picus® NxT reduziert das Risiko des Repetitive-Strain-Injury-Symptoms (RSI)
- Repeated Blow-Out-Funktion sorgt dafür, dass auch die letzten Tropfen abgegeben werden, für vollständige Rückgewinnung der Probe
- Safe-Cone-Filter verhindern das Risiko von Kontaminationen
- Zertifikat der akkreditierten 3-Punkt Kalibrierung (nach ISO 17025 und ISO 8655) entspricht den strengsten Vorgaben
Die große Auswahl an Pipettiermodi, von Dilution und Titration bis hin zu Seriendispensierung, hilft dabei Pipettieraufgaben schnell und effizient durchzuführen.
* Safe-Cone Plus
Lieferumfang: Wird mit universellem Ladegerät geliefert (Stecker für EU, UK, US, JPN, AUS und CHN).