Tissue DNA Mini Kits, peqGOLD
PEQL12-3496-00EA 24.3 EUR
PEQLEMR503005 PEQL12-3496-00 PEQLEMR503200 PEQL12-3496-02 PEQL12-3496-01 PEQLEMR503050
Tissue DNA Mini Kits, peqGOLD
Tissue DNA Mini Kit für die schnelle und zuverlässige Isolierung von hochmolekularer DNA aus verschiedensten tierischen und menschlichen Zellen und Geweben. Spezielle MicroSpin-Variante für besonders geringe Probenmengen.
  • Keinerlei Notwendigkeit für organische Extraktionen
  • Keinerlei Notwendigkeit für zeit aufwändige Alkoholfällungen
  • Komplette enzymatische Degradierung der zellulären RNA
  • Effiziente Abtrennung von Enzym inhibitoren und Kontaminationen
  • Abschließendes Eluieren der DNA mit Niedrigsalzpuffer oder Wasser
*Safety-Line-Säulen mit Schnappdeckel, Classic-Line-Säulen ohne Deckel
Lieferumfang: Kitbestandteile PerfectBind-DNA-Säulen (Safety- oder Classic-Line*) oder PerfectBind-MicroSpin-DNA-Säulen, Sammel-Tubes, DNA Lysis Buffer T, DNA Binding Buffer, DNA Wash Buffer, TE Buffer, Elution Buffer und Proteinase K.