Blut DNA Mini Kit Plus, peqGOLD
PEQL12-3484-02EA 364 EUR
PEQL12-3484-02 PEQLEMR524200 PEQL12-3484-01 PEQLEMR524005 PEQLEMR524050
Blut DNA Mini Kit Plus, peqGOLD
Blut DNA Mini Kit Plus für sichere, ertragreiche und schnelle Methode für die Extraktion reiner, hochmolekularer DNA aus frischem, gefrorenem und antikoaguliertem Blut.
  • Extraktion von DNA bis 60 kbp
  • Geeignet für Blut humanen und tierischen Ursprungs
  • Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
  • Keinerlei Notwendigkeit für zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Vollständige enzymatische Degradierung der zellulären RNA
  • Effiziente Abtrennung von Enzym inhibitoren und Kontaminationen
  • Abschließendes Eluieren der DNA in Niedrigsalzpuffer oder Wasser
*Safety-Line-Säulen mit Schnappdeckel , Classic-Line-Säulen ohne Deckel
Lieferumfang: Kitbestandteile PerfectBind-DNA-Säulen (Safety or Classic Line*) und Sammel-Tubes, Lysis Buffer BL, Binding Solution BL und TE Buffer, Proteinase K, DNA Wash Buffer BL I und II, und Elution Buffer.