Plasmid Miniprep Kit I, peqGOLD
PEQL12-6942-00EA 15.9 EUR
PEQL12-6942-00 PEQLEMR500050 PEQL12-6942-01 PEQL12-6942-02
Plasmid Miniprep Kit I, peqGOLD
Plasmid Miniprep Kit I für die Einfache, schnelle und effiziente Extraktion hochreiner Plasmid-DNA. Erträge von bis zu 25 µg super-coiled Plasmid-DNA pro Präparation. Plasmid-DNA, die mit peqGOLD Plasmid Miniprep Kits gewonnen wird, ist direkt für verschie denste Folgeexperimente einsetzbar.
  • Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
  • Kürzeste Arbeits- und Präparations zeiten unter 15 min
  • Keinerlei Notwendigkeit für organische Extraktionen und Fällungen
  • Komplette enzymatische Degradierung aller zellulären RNAs
  • Effiziente Entfernung von Enzym inhibitoren und Kontaminationen
  • Abschließendes Eluieren der DNA in Elutionspuffer oder Wasser
*Safety-Line-Säulen mit dicht schließen dem Schnappdeckel für maximalen Kontaminationsschutz. Classic-Line-Säulen ohne Deckel für einfachste Handhabung.
Lieferumfang: Kit enthält PerfectBind-DNA-Säulen (Safety- oder Classic-Line*) und Sammel-Tubes, RNase A-Lösung, Lösung I, II und III, PW Plasmid- und DNA Wash Buffer, und Elution Buffer.