CO₂-Brutschränke mit Heißluft-Sterilisation, C-Serie
Lieferant: Binder
390-0925EA 6721 EUR
BIND9040-0112
CO₂-Brutschränke mit Heißluft-Sterilisation, C-Serie
Der C-170 CO2-Inkubator garantiert optimale, reproduzierbare Wachstumsbedingungen für Zellkulturen. Der einzigartige tiefgezogene Edelstahl-Innenkessel ohne störende Aufbauten macht die Reinigung sehr einfach. Das VENTAIR™ Luftmantelsystem bietet einheitliche Wachstumsbedingungen und gewährleistet genaue Temperaturen, eine homogene Temperaturverteilung und schnelle Erholzeiten.
  • Nahtlos tiefgezogener Innenkessel aus Edelstahl ohne Gebläse und zweiteiliges Gestell ohne Verschraubungen für verbesserte Hygiene
  • Auto-Sterilisation durch Heißluft bei 180 °C tötet Sporen und Bakterien ab
  • Controller mit LED-Display für die gleichzeitige Anzeige von Temperatur und CO2-Konzentration
  • CO2-Zuführung mit Venturi-Gasmischdüse
  • Elektronisches Fehler-Autodiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm sowie potentialfreiem Umschaltkontakt für zentrale Überwachung
  • Unabhängiger Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm, schützt die Proben und den Inkubator
  • Stabile pH-Werte dank kurzen CO2-Erholzeiten mit driftfreiem CO2-Infrarotmesssystem
Außerdem minimiert es die durch gelegentliche Türöffnungen bedingte thermische Degradation des Zellwachstums, und das Permadry™ Doppelwannen-Befeuchtungssystem sorgt für hohe Luftfeuchtigkeit und kondensationsfreie Innenwände. Die Geräte können mithilfe des Stapeladapters gestapelt werden, um Platz zu sparen, haben einen dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas und eine 2-Punkt-Türverriegelung.
Lieferumfang: Lieferumfang: Wird mit 3 gelochten Einlegeböden aus Edelstahl und Binder-Prüfzertifikat geliefert. Optionale Ethernet-Schnittstelle für APT-COM™ DataControlSystem Kommunikationssoftware. Kalibrierungen und Validierungen möglich, für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr VWR-Vertriebszentrum.