Zur Messung der Momentankonzentrationen von Ammoniak einschließlich der Bestimmung von Konzentrationsspitzen, der persönlichen Belastung im Inhalationsbereich, der Erkennung von Lecks in Rohren oder Gasleitungen sowie der Luftanalyse in Kanalisation, Schächten und schwer zugänglichen Stellen. Zur Verwendung mit einer Accuro® Pumpe. Sonstige Basissubstanzen wie organische Amine werden ebenfalls angezeigt. Die Indikation für Ammoniak 2/a, 5/a, 5b wird nicht beeinträchtigt durch:
- 300 ppm Salpeterdämpfe
- 2000 ppm Schwefeldioxid
- 2000 ppm Schwefelwasserstoff
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ± 5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Betriebsbedingungen: 10 bis 50 °C; bis zu 20 mg/L H₂O;
Ammoniak 0,5 %/a: 10 bis 30 °C; 3 bis 12 mg/L H₂O absolute Feuchtigkeit.
(*) Desorptionshub an reiner Luft