Gasprüfröhrchen für Fluorwasserstoff
Lieferant: Dräger
151-0113EA 93 EUR
151-0113 118-0321
Gasprüfröhrchen für Fluorwasserstoff
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Fluorwasserstoff mit einer Accuro-Pumpe.
Querempfindlichkeit HF 0.5/a: Andere Mineralsäuren wie Chlorwasserstoff oder Salpetersäure werden angezeigt. Alkaline Gase wie Ammoniak verfälschen das Ergebnis oder verhindern eine Anzeige.
Querempfindlichkeit HF 1.5/b: Bei einer höheren Luftfeuchtigkeit (weniger als 9 mg/L H₂O), entsteht ein Fluorwasserstoff-Nebel, welcher mengenmäßig nicht von dem Prüfröhrchen angezeigt werden kann (die Anzeige ist zu niedrig). Andere halogenierte Kohlenwasserstoffe im MAK-Bereich stören nicht.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standard-Messbereich wird bei 20 °C und 1013 hPa kalibriert.