Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Analysensiebe, 305×60 mm
Lieferant: VWR Collection
VWR®
Lieferumfang: Supplied as standard with a certificate of compliance 2.1 according to DIN EN 10204.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Ø Höhe Maschenweite VE Katalognummer Menge
305 mm 60 mm 0,450 mm 1 510-2863
305 mm 60 mm 3,35 mm 1 510-2886
305 mm 60 mm 0,020 mm 1 510-2830
305 mm 60 mm 0,056 mm 1 510-2839
305 mm 60 mm 0,075 mm 1 510-2842
305 mm 60 mm 0,080 mm 1 510-2843
305 mm 60 mm 0,125 mm 1 510-2848
305 mm 60 mm 0,400 mm 1 510-2861
305 mm 60 mm 0,500 mm 1 510-2864
305 mm 60 mm 0,900 mm 1 510-2871
305 mm 60 mm 1,25 mm 1 510-2875
305 mm 60 mm 125,00 mm 1 510-2928
305 mm 60 mm 3,15 mm 1 510-2885
305 mm 60 mm 9,00 mm 1 510-2897
305 mm 60 mm 11,20 mm 1 510-2900
305 mm 60 mm 0,038 mm 1 510-2834
305 mm 60 mm 45,00 mm 1 510-2916
305 mm 60 mm 1,18 mm 1 510-2874
305 mm 60 mm 2,24 mm 1 510-2881
305 mm 60 mm 19,00 mm 1 510-2906
305 mm 60 mm 35,50 mm 1 510-2913
305 mm 60 mm 0,200 mm 1 510-2853
305 mm 60 mm 63,00 mm 1 510-2920
305 mm 60 mm 2,50 mm 1 510-2883
305 mm 60 mm 0,071 mm 1 510-2841
305 mm 60 mm 1,12 mm 1 510-2873
305 mm 60 mm 106,00 mm 1 510-2926
305 mm 60 mm 90,00 mm 1 510-2924
305 mm 60 mm 40,00 mm 1 510-2915
305 mm 60 mm 100,00 mm 1 510-2925
305 mm 60 mm 0,425 mm 1 510-2862
305 mm 60 mm 1,60 mm 1 510-2877
305 mm 60 mm 71,00 mm 1 510-2921
305 mm 60 mm 25,00 mm 1 510-2909
305 mm 60 mm 80,00 mm 1 510-2923
305 mm 60 mm 1,70 mm 1 510-2878
305 mm 60 mm 4,50 mm 1 510-2889
305 mm 60 mm 28,00 mm 1 510-2911
305 mm 60 mm 12,50 mm 1 510-2901
305 mm 60 mm 16,00 mm 1 510-2904
305 mm 60 mm 20,00 mm 1 510-2907
305 mm 60 mm 1,00 mm 1 510-2872
305 mm 60 mm 2,36 mm 1 510-2882
305 mm 60 mm 56,00 mm 1 510-2919
305 mm 60 mm 0,224 mm 1 510-2855
305 mm 60 mm 2,80 mm 1 510-2884
305 mm 60 mm 37,50 mm 1 510-2914
305 mm 60 mm 0,032 mm 1 510-2832
305 mm 60 mm 0,040 mm 1 510-2835
305 mm 60 mm 0,100 mm 1 510-2845
305 mm 60 mm 0,050 mm 1 510-2837
305 mm 60 mm 0,090 mm 1 510-2844
305 mm 60 mm 0,106 mm 1 510-2846
305 mm 60 mm 0,112 mm 1 510-2847
305 mm 60 mm 0,140 mm 1 510-2849
305 mm 60 mm 0,160 mm 1 510-2851
305 mm 60 mm 0,180 mm 1 510-2852
305 mm 60 mm 0,250 mm 1 510-2856
305 mm 60 mm 0,850 mm 1 510-2870
305 mm 60 mm 0,300 mm 1 510-2858
305 mm 60 mm 0,315 mm 1 510-2859
305 mm 60 mm 0,560 mm 1 510-2865
305 mm 60 mm 0,630 mm 1 510-2867
305 mm 60 mm 0,710 mm 1 VWRI510-2868P
305 mm 60 mm 0,800 mm 1 510-2869
305 mm 60 mm 1,40 mm 1 VWRI510-2876P
305 mm 60 mm 3,55 mm 1 510-2887
305 mm 60 mm 4,00 mm 1 510-2888
305 mm 60 mm 4,75 mm 1 510-2890
305 mm 60 mm 14,00 mm 1 510-2903
305 mm 60 mm 18,00 mm 1 510-2905
305 mm 60 mm 22,40 mm 1 510-2908
305 mm 60 mm 50,00 mm 1 510-2917
305 mm 60 mm 0,355 mm 1 510-2860
305 mm 60 mm 0,036 mm 1 510-2833
305 mm 60 mm 53,00 mm 1 510-2918
305 mm 60 mm 112,00 mm 1 510-2927
305 mm 60 mm 0,053 mm 1 510-2838
305 mm 60 mm 0,150 mm 1 510-2850
305 mm 60 mm 0,600 mm 1 510-2866
305 mm 60 mm 26,50 mm 1 510-2910
305 mm 60 mm 0,045 mm 1 510-2836
305 mm 60 mm 2,00 mm 1 510-2880
305 mm 60 mm 0,280 mm 1 510-2857
305 mm 60 mm 75,00 mm 1 510-2922
305 mm 60 mm 0,025 mm 1 510-2831
305 mm 60 mm 13,20 mm 1 510-2902
305 mm 60 mm 0,212 mm 1 510-2854
305 mm 60 mm 6,70 mm 1 510-2894
305 mm 60 mm 5,00 mm 1 510-2891
305 mm 60 mm 10,00 mm 1 510-2899
305 mm 60 mm 31,50 mm 1 510-2912
305 mm 60 mm 1,80 mm 1 510-2879
305 mm 60 mm 5,60 mm 1 510-2892
305 mm 60 mm 9,50 mm 1 510-2898
305 mm 60 mm 0,063 mm 1 510-2840
305 mm 60 mm 8,00 mm 1 VWRI510-2896P
305 mm 60 mm 7,10 mm 1 510-2895
305 mm 60 mm 6,30 mm 1 510-2893
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung Ø Höhe VE Katalognummer Menge
Mittelgroßer Ring (Siebrahmen ohne Boden) 305 mm 60 mm 1 510-3701
Siebdeckel 305 mm - mm 1 510-3698
Siebpfanne 305 mm 60 mm 1 510-3699
Siebpfanne mit Ablaufstutzen 305 mm 60 mm 1 510-3700
Kalibrierzertifikat 3.1 gemäß EN 10204 (zusammen mit erster Bestellung des Siebs). Bis zu 315 mm - mm - mm 1 510-1238
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204 (zusammen mit erster Bestellung des Siebs). Bis zu 315 mm - mm - mm 1 510-1241
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge