Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
RNA loading dye (2X)
Lieferant: Thermo Scientific
In most denaturing agarose gel systems, bromophenol blue migrates slightly faster than human 5S rRNA, whereas xylene cyanol FF migrates slightly slower than 18S rRNA. RNA loading dye contains the denaturing agent formamide, which allows RNA fragments to separate according to size even during non-denaturing electrophoresis. Formamide also stabilises RNA.
  • Two-colour tracking of DNA, RNA migration during electrophoresis
  • No DNA, RNA masking during gel exposure to UV light
  • Denaturation of DNA, RNA due to the presence of formamide
Recommended for preparation of RNA samples for electrophoresis on agarose or polyacrylamide gels.
Bestellinformation: Contains the tracking dyes bromophenol blue and xylene cyanol FF, as well as the intercalating dye ethidium bromide.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Konzentration VE Katalognummer Menge
RNA loading dye, 1 ml 2X 1 KIT R0641
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und erhöhtes Engagement
Bauen Sie auf bekannte Funtkionen und Ressourcen von Avantor – optimiert mit Innovation®. Unsere neue Marke steht für Gewandtheit und die Fähigkeit, sich unseren Kundenbedürfnissen anzupassen.
MEHR ERFAHREN EINKAUF BEGINNEN