Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
DirectPCR® DNA Extraction System
Lieferant: VIAGEN BIOTECH INC
Schnelles und kostengünstiges 'Single-Tube-System' zur schnellen Präparation von PCR-Template DNA aus Mausschwänzen und -ohren, embryonalem Gewebe und Säugerzellen.
  • 'Single-Tube-System' zur Reduktion der Präparation auf wenige Pipettierschritte
  • Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
  • Keine Notwendigkeit für organische Extraktion oder zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Zuverlässiges und absolut reproduzierbares Verfahren
  • Hohe Ausbeuten
  • Lysat kann direkt in Genotypisierungs PCRs eingesetzt werden
1 µl Lysat ist ausreichend für eine anschließende Genotypisierungs-PCR.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
DirectPCR®-Tail, optimiert für die Lyse von Mäuseschwänzen, 50 ml (250 Präp) 50 ml 732-3255
DirectPCR®-Tail, optimiert für die Lyse von Mäuseschwänzen, 100 ml (500 Präp) 100 ml 732-3256
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 2 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
DirectPCR®-Yolk Sac, optimiert für die Lyse von embryonalem Gewebe, 50 ml 50 ml 732-3257
DirectPCR®-Yolk Sac, optimiert für die Lyse von embryonalem Gewebe, 100 ml 100 ml 732-3258
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 2 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
DirectPCR®-Cell, optimiert für die Lyse von Säugerzellen, 50 ml 50 ml 732-3259
DirectPCR®-Cell, optimiert für die Lyse von Säugerzellen, 100 ml 100 ml 732-3260
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 2 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
DirectPCR®-Ear, optimiert für die Lyse von Mausohrstanzen, 25 ml (250 Präp) 25 ml 732-2958
DirectPCR®-Ear, optimiert für die Lyse von Mausohrstanzen, 50 ml (500 Präp) 50 ml 732-2959
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 2 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge