Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-OX40 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: BioVision
OX40 is also known as CD134 is a member of the tumor necrosis factor receptor superfamily (TNFR;OX40 plays an important role in CD4+ and CD8+T-cells and B-cells response. Binding of OX40 to its ligand, OX40L provides co-stimulatory signal to effector T-cells without CD28 activation.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5-4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: OX40
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Packung Katalognummer Menge
100 µg 100 µG Vial BIOV3890-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol OX40
Antigen name OX40 antigen
Reaktivität Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms TNR4, TNFRSF4, OX40L Receptor, OX-40, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4, OX 40
Konzentration 0,5 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen Synthetic peptide surrounding amino acid 255 of rat OX40
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer PBS containing 30% glycerol, 0,5% BSA, and 0,01% thimerosal.
Lagertemperatur – 20 °C
Transporttemperatur 4 °C
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping