Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-PHOX2B Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: BioVision
This gene encodes a member of the bicoid sub-family of homeodomain-containing transcription factors. The encoded protein acts as a transcription factor and may play a role in brain and sensory organ development. A similar protein in mice is required for proper brain and sensory organ development and can cause epilepsy.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1,000; Western Blot: 1: 100~500).

Type: Primary
Antigen: PHOX2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Packung Katalognummer Menge
100 µg 100 µG Vial BIOV3919-100
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol PHOX2B
Antigen name Paired-like homeobox 2B
Reaktivität Mouse
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Rabbit
Isotyp IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms PMX2B, NBLST2, NBPhox
Gene ID 8929
Konzentration 0,25 mg/ml
Cross adsorption No
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 111-138 amino acids from the Central region of human PHOX2B.
Purification Affinity purified
Form Liquid
Storage buffer Supplied in PBS with 0,09% (W/V) sodium azide at a concentration of 0,25 mg/ml. This antibody is purified thro?gh a protein A column, followed by peptide affinity purification.
Lagertemperatur – 20 °C
Transporttemperatur 4 °C
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping