Diese Gefäße sind für die Langzeitlagerung biologischer Proben in Pailletten, Kryo-Röhrchen und Beuteln konzipiert. Eine Vielzahl elektronischer Optionen bei allen Modellen Rack- oder Kanister-Aufbewahrungssysteme für die Proben.
Aus Aluminium und Verbundwerkstoffen hergestellt.
- Geringes Gewicht und lange Haltezeit
- Optimale Sicherheit: Ein System, das entwickelt wurde, um jede Aufbewahrungsbox an ihrem Platz im Regal zu sichern und zu halten
- Füllstandsanzeige in % und Temperatur in °C oder °F verbunden mit einfachem Zugriff auf alle Parameter der Behälter (Füllstandslimit hoch und niedrig, Alarmwerte...)
- Visuelle, akustische und grafische Alarme
- RS485-Ausgang und 4-20 sind standardmäßig für die Rückverfolgbarkeit verfügbar
- Die Steuerung wird mit zwei Temperatursensoren gesichert und eine dritte Position ist für einen zusätzlichen Sensor verfügbar
- Sicherheitsbefüllung in der Standardversion: Bei der Gasversion kommen die Proben niemals mit flüssigem Stickstoff in Kontakt
- Alle ARPEGE CryoMemo, die mit einer automatischen Befüllung ausgestattet sind, bieten die Möglichkeit, die Befüllung mehrerer Behälter einzurichten, dieses System stellt die Befüllung aller Behälter auf Anforderung eines von ihnen sicher
- Einfache Wartung dank des neuen Füllblocks
- Sechs Jahre Garantie auf die Vakuumeinheit
Flüssigphase: Die Proben werden in Flüssigstickstoff gelagert.
Gasphase: Die Proben werden in Stickstoffdampf gelagert.
ARPEGE CryoMemo: Benutzerfreundliche Schnittstelle, ergonomisch, mit intuitivem Menü für einen einfachen Zugriff auf alle Daten.
Zertifizierungen: Entspricht der EU-Richtlinie 93/42 EEC Static für Medizinprodukte.
Lieferumfang: Die Gefäße werden mit Sicherheitsdeckel (mit Verriegelung) geliefert, jedoch ohne Gestelle im Inneren, die je nach Bedarf separat bestellt werden müssen.
Bitte beachten Hinweis: Es besteht die Möglichkeit des Upgrades von einem ARPEGE ohne Elektronik auf ein CRYOMEMO electronic. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.