VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Lieferant: VWR
VWR®
609-0210EA 28.6 EUR
609-0210
VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Timer Timer, digital
  • Countdown von 99 Minuten und 59 Sekunden in Sekundenschritten
  • Große Ziffern (19 mm) sind noch in einem Abstand von 6 m lesbar
  • Drei große Tasten machen die Bedienung leicht
  • Alarm ertönt 30 Sekunden lang und wird dann automatisch stumm geschaltet
  • Speicher setzt die Anzeige zur letzten programmierten Zeit zurück, sodass die schnelle Wiederholung von häufigen Routinetests möglich ist
Zertifizierungen: Konformität mit ISO/IEC 17025; akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferumfang mit Magnet, ausklappbarem Ständer, Klammer, Batterie und Zertifikat.