VWR® VisiScope® MSL100, Schul-Mikroskop
Lieferant: VWR
630-2643EA 185 EUR
VWRI630-2643
VWR® VisiScope® MSL100, Schul-Mikroskop
Diese Schulmikroskope sind für Durchlichtbeobachtungen bei Routineanwendungen konzipiert.
  • Objektiv-Verriegelungssystem
  • Ultrahelle Beleuchtung, ergonomische Steuerung und Kontrast
  • Druckgussrahmen mit hoher Stabilität und Ergonomie
  • Kabellose Nutzung dank wiederaufladbarer Ni-MH-Batterien
Lieferumfang: Lieferung erfolgt gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Staubschutzhülle und Bedienungsanleitung.