VWR® VisiScope® BL254 T1, Digitales Mikroskop
Lieferant: VWR
VWR® VisiScope®
630-2673EA 1850 EUR
630-2673
VWR® VisiScope® BL254 T1, Digitales Mikroskop
Mikroskope
Unterrichts- und Labormikroskop mit integrierter Kamera und abnehmbarem Tablet.
  • Druckgussrahmen für hohe Stabilität und Ergonomie bei Durchlicht-Beobachtungen
  • Das Tablet am Mikroskop ist in alle Richtungen drehbar und lässt sich leicht vom Mikroskop lösen
  • Große Öffnung hinter dem drehbaren Nasenstück kann als Griff genutzt werden
  • N-plan Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
  • Weiße Beleuchtung deren Lichtintensität mit einem Drehknopf geregelt werden kann
  • Effiziente LED-Energiesparlampe
Mehrsprachiges Tablet mit Touchscreen- für kabellose oder Bluetooth®-Verbindung und Stromversorgung durch einen zweizelligen Lithium-Ionen-Akku. Weitere Informationen finden Sie in der beigefügten Dokumentation.
Bestellinformation: Tastatur für das Tablet ist separat erhältlich.
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, OTG-Kabel (Mikro-B auf USB-A), USB Kamerakabel (Mikro-B auf USB-B) ausgeliefert. Einschließlich Bildanalysesoftware ProView.