Dieses Hellfeld- und Phasenkontrast-Mikroskop ist die ideale Lösung für schnelle und zuverlässige Routine-Untersuchungen, insbesondere für In-vivo-Zellkulturanwendungen.
- Hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Helligkeitsregelung: Ideal für jegliche Durchlicht-Beobachtungen
- Kondensor kann entfernt werden, um den Arbeitsabstand auf bis zu 150 mm zu erweitern
- Fester Objekttisch für ermüdungsfreies Arbeiten
- Zwei verschiedene Einlagen (Glas und Metall) mit Loch für kleine Proben
- Planachromatische LWD-Objektive (IOS) mit Anti-Pilz-Behandlung
Innovatives Design, austauschbare Halterungen für Probenträger, Petrischalen und Kolben.
Bestellinformation: Ein Reinigungs- und Wartungsset ist auf Anfrage erhältlich. Wird mit Staubschutzhülle geliefert.
Lieferumfang: Wird gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Staubschutzhülle, Grünfiltern (IF550) und Netzteil mit Steckeradaptern geliefert.