Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart 391
Lieferant: Erlab
captair®
132-1175EA 5171 EUR
132-1175 132-1153 132-1194 132-1195 132-1178 135-2205 132-1176 132-1154 132-1177 132-1192 132-1170 132-1193 132-1169 132-1185 135-2199 135-2198 132-1186 132-1183 132-1161 132-1162 132-1184 132-1167 132-1168 132-1187 132-1160 132-1159
Filterabzüge ohne Abluftleitung, Captair® Smart 391
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Filterabzüge ohne Abluftleitung
Die neuen Captair® Smart Filterabzüge ohne Abluftleitung wurden mit einer einfachen und innovativen Kommunikationsart entwickelt. Smart Technology, einfache und intuitive Kommunikation durch Licht zeigt den Status des Abzugs an. Ein einfaches Lichtmuster zeigt an, ob der Luftstrom beeinträchtigt oder ein Filter kaputt ist.
  • Erlabs einzigartige Flex Filtration kann für die meisten Laboranwendungen eingesetzt werden
  • Neue Sensoren zur Erkennung von Lösungsmitteln oder Säuren oder Formaldehyden
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Neues elektronisches Anemometer überwacht die Luftgeschwindigkeit
  • Die um 6° geneigte Frontscheibe gewährleistet optimale Sichtbarkeit und einen ergonomischen Arbeitsbereich
  • Große Öffnungen für leichten Zugang zu den Arbeiten
Das konfigurierbare Filtersystem kann angepasst werden, um Gase, Lösungsmittel, Pulver und Partikel zu filtern und den Benutzer und das Labor zu schützen. Es gewährleistet eine effiziente Umwälzung der Luft und sorgt dafür, dass die in den Raum abgeleitete Luft frei von gesundheitsgefährdenden Dämpfen oder unangenehmen Gerüchen ist.
Die zum Download verfügbare App eGuard ermöglicht dem Benutzer, den Abzug fernzusteuern und Einstellungen zu ändern, und zeigt Sicherheitshinweise umgehend auf dem Smartphone, Tablet oder PC an.
Die Struktur besteht aus korrosionsbeständigem, elektroverzinktem Stahl, der mit säurebeständigem Polymer beschichtet ist; Seitenwände und Frontscheibe bestehen aus chemikalienbeständigem Acryl.
Aktivkohlefilter-Typen:
AS: Für organische Dämpfe
BE: Polyvalent für Säure- und organische Dämpfe
F: Für Formaldehyddämpfe
K: Für Ammoniakdämpfe
HP: HEPA H14-Filter für Pulver
Zertifizierungen: Konform mit AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 – EN 1822 (HEPA H14- und ULPA U 17-Filter) – CE-Kennzeichnung.