Diese Ultratiefkühlschränke wurden für Probenschutz und Benutzerfreundlichkeit entwickelt.
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung bietet eine gleichmäßige glatte Oberfläche, die unempfindlich gegenüber Abblättern und Rostbildung ist
- Vier Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
- Isolierung: Hochdichter mit FCKW-Gas eingeblasener PU-Schaum (127 mm)
- Robuste Edelstahl-Einlegeböden (verstellbar in 25-mm-Schritten, max. Kapazität: 45,4 kg)
- Dichtung maximiert die Innentemperatur und verhindert Reif-/Eisbildung
- Einhand-Bedienung mit ergonomischem Türgriff mit integriertem Schloss, der auch für Vorhängeschlösser geeignet ist
- 2"-Feststellbremsen für eine einfache Installation
- Helle, leicht ablesbare Temperaturanzeige zeigt die Ist-Temperatur und (optional) die Probentemperaturen an
- Kältemittel: R 404-A
- Informationssteuerung zur vereinfachten Steuerung und Überwachung
- RS485-Schnittstelle
- Optionaler Temperatur-Diagrammschreiber (7 Tage) und optionaler Datenlogger können angeschlossen werden
Temperaturbereich: −10 bis −40 °C
Zertifizierungen: Behördliche Zertifizierungen: UL, cUL, CE