Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Ultratiefkühltruhen, −86 °C
Lieferant: VWR Collection
471-1138EA 9960 EUR InStock
471-1138 471-1137 471-1139
Ultratiefkühltruhen, −86 °C
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Diese Ultratiefkühltruhen wurden für Probenschutz und Benutzerfreundlichkeit entwickelt.
  • Praktisches Informationszentrum und Überwachungssystem
  • Isolierte Innendeckel aus Polystyrol senken den Verlust an Kaltluft und verbessern die Temperaturerholung nach der Türöffnung
  • Isolierung: Hochdichter FCKW-geschäumter PU-Schaum (127 mm)
  • 2"-Feststellbremsen für eine einfache Installation
  • Kältemittel: R 404-A
  • RS485-Schnittstelle
  • Optionaler Temperatur-Diagrammschreiber (7 Tage) und optionaler Datenlogger können angeschlossen werden
Temperaturbereich: −50...−86 °C
Zertifizierungen: Zertifizierungen: UL, cUL, CE
Bestellen
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge