Persönlicher Strahlungsdetektor, GammaRAE II R
Lieferant: RAE Systems
Gammarae II R
RAES047-0501-000EA 1010 EUR
RAES047-0501-000
Persönlicher Strahlungsdetektor, GammaRAE II R
Strahlungsmessgeräte
  • Fast response time to detect hidden radiation threats
  • Real-time measurement of dose and dose rate
  • Search alarm for immediate alert of a radiation threat
  • Stay-time alarm to alert user of the amount of time they can safely stay in a hazardous area
  • Continuous reading in rem/h, Sv/h, and R/h and data-logging with 30000-point capacity
  • Audible, visual and vibration alarm alerts with high and low safety alarm thresholds for both accumulated dose and dose rate
  • Bluetooth® connectivity for datalog downloading and real-time monitoring using ProRAE Guardian software
Äquivalentdosisrate (Dose Equivalent Rate; DER): 1 µR/h bis 600 R/h (0,01 µSv/h bis 9,9 Sv/h).
Entspricht der Norm IEEE ANSI N42.20.
Lieferumfang: Lieferumfang: Das GammaRae II R Set wird mit Gürtel-Clip, 2 AA-Alkalibatterien, Halteschlaufe, ProRAE Studio Radiation Software, Kalibrierzertifikat und Benutzerhandbuch geliefert.
Zertifizierungen: Entspricht der Norm IEEE ANSI N42.20.
Lieferumfang: Das GammaRae II R Set wird mit Gürtel-Clip, 2 AA-Alkalibatterien, Halteschlaufe, ProRAE Studio Radiation Software, Kalibrierzertifikat und Benutzerhandbuch geliefert.