Kamera für Fluoreszenz, VisiCam®
630-2668EA 5860 EUR
VWRI630-2668
Kamera für Fluoreszenz, VisiCam®
Liefert dank des integrierten Pufferspeichers eine hohe Bildrate und stabile Bildübertragung.
  • Messungen, Zeitraffer, Videoaufnahme
  • Stitching, Multi-Fokus (erweiterte Tiefenschärfe)
  • Fluoreszenz teilen/zusammenfügen, vordefinierte Farbstoffliste
  • AOI, Anmerkungen, Skalen-Marker, Export von Daten in Excel-, CSV-Format
  • Twain- und Directshow-kompatibel
Der dynamische Bereich und das niedrige Rauschen machen diese Kamera ideal für Anwendungen bei schwachem Licht und Fluoreszenzanwendungen.
Bestellinformation: Inklusive USB-Kabel, PC-Software und Treibern. C-Mount-Aufsatz (nicht im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang: Supplied with a calibration slide and ruler.