Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

2-Mercaptoethanol for synthesis

Lieferant: Merck Millipore
Synonyms: 2-Hydroxyethylmercaptan β-Mercaptoethanol



Formel: HSCH₂CH₂OH
MW: 78,14 g/mol
MDL Number: MFCD00004890
CAS-Nummer: 60-24-2
UN: 2966
ADR: 6.1,II
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/24/2297924.jpg
Spezifikation Testergebnisse
CAS number 60-24-2
EC number 200-464-6
Hill Formula C2H6OS
Chemical formula HSCH2CH2OH
HS Code 2930 90 99
Molar Mass 78,13 g/mol
Boiling point 154 - 161 °C
Density 1,12 g/cm3
Explosion limit 2,3 - 18 %
Flash point 70,5 °C
Ignition temperature 295 °C
pH value 4,5 - 6
Vapor pressure 0,76 hPa
Refractive Index 1.5006
Solubility Soluble at 20 °C
Storage temperature +15...+25 °C


 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 1 l 8.05740.1000
Glasflasche 250 ml 8.05740.0250
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge