Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
1,5-Diphenylcarbazone, (cont. 50 % Diphenylcarbazide) ACS, Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Merck Millipore
Formel: C₁₃H₁₂N₄O
MW: 240,26 g/mol
MDL Number: MFCD00003024
CAS-Nummer: 538-62-5
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 153 - 158 °C (decomposition)
Bulk Density 380 kg/m3
Bulk density 380 kg/m3
Solubility Soluble at 20 °C
Storage +15...+25 °C
Purity 34,5 - 40,4 % (a/a)
Identity passes test
Solubility passes test
Substances insoluble in ethanol passes test
Melting point 152,5 - 158,4 °C
Sulfated ash ≤0,1 %
Suitability for mercury determination passes test
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 25 g 1.03087.0025
Kunststoffflasche 5 g 1.03087.0005
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge