Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Azelainitrile for synthesis

Lieferant: Merck Millipore
Achtung


Formel: C₉H₁₄N₂
MW: 150,225 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1675-69-0
EINECS: 216-824-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 150.22 g/mol
Boiling Point 175 - 176 °C (14.7 hPa)
Flash Point >110 °C
Density 0.923 g/cm3 (20 °C)
Molar Mass 150,22 g/mol
HS Code 2926 90 95
Boiling point 175...176 °C (14,7 hPa)
Density 0,923 g/cm3 (20 °C)
Flash point >110 °C
Storage temperature 15...25 °C
Assay (GC, area%) ≥95,5% (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0,923 - 0,927
Identity (IR) passes test

Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 25 ml 8.41748.0025
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge