Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

MERC818253 - Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate for synthesis

Lieferant: Merck Millipore



Formel: C₉H₁₄O₆
MW: 218,21 g/mol
MDL Number: MFCD00040552
CAS-Nummer: 6138-26-7
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/66/56/20596656.jpg
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 218.2 g/mol
Boiling Point 130 - 135 °C (13 hPa)
Refractive Index 1.4398 (20 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 1,2,3-Propanetricarboxylic acid trimethyl ester, Tricarballylic acid trimethyl ester
Hill Formula C9H14O6
Chemical Formula CH3OOCCH2CH(COOCH3)CH2COOCH3
Storage +15...+25 °C
Assay (GC, area%) ≥97,0% (a/a)
Identity (IR) Passes test


 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 10 ml 8.18253.0010
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping