Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Oxalic acid, GR for analysis

Lieferant: Merck Millipore



Formel: C₁₄H₂₂N₄O₂
MW: 278,36 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001659
CAS-Nummer: 370-81-0
EINECS: 206-729-2
ADR: 8,III
Spezifikation Testergebnisse
Assay (perchloric acid titration) ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum) conforms
Melting range (lower value) ≥ 208 °C
Melting range (upper value) ≤ 214 °C
Suitability for copper determination conforms
Melting Point 208 - 212 °C
Bulk density 150 kg/m3
Solubility Insoluble at 20 °C
Storage temperature +15...+25 °C
Assay ≥99 %
Identity Conforms
Melting range ≥208°C
Suitability for copper determination Conforms


 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 25 g 1.01841.0025
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping