Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Celite® 281 pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Lieferant: Merck Millipore
Achtung
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Spezifikation Testergebnisse
Solubility < - 0.001 g/l (20 °C)
Bulk Density 300 kg/m3
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
pH value 10
Bulk density 300 kg/m3
Solubility <-0,001 g/l
Identity Passes test
Loss on ignition ≤2,0 %
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Kunststoffflasche 1 kg 1.02686.1000
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping