Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine for synthesis
Lieferant: Merck Millipore
Gefahr
Formel: C₁₀H₂₄N₂O₂
MW: 204,31 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009802
CAS-Nummer: 7300-34-7
EINECS: 230-745-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4.5 °C
Molar Mass 204.31 g/mol
Boiling Point 298 °C (decomposition)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 159 °C DIN 51758
Explosion Limit 1.3 - 4.9 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 245 °C DIN 51794
Melting Point 4,5 °C
pH value 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Vapor pressure 1 hPa (50 °C)
Solubility (20 °C) soluble
Storage temperature 15...25 °C
Assay (GC, area%) ≥99% (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0,955 - 0,958
Water (K. F.) ≤0,50 %
Identity (IR) passes test
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche 25 ml 8.42873.0025
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge