Unterbau-Sicherheitsschrank mit Kühlelement, Umluftfiltersystem und Schublade, Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 min.
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Benutzerfreundlich: Schublade arretiert in jeder Position, Schublade komplett von oben einsehbar – Zugriff auf alle Gebinde
- Keine unbefugte Benutzung: Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- Mobil: Integrierte Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: Integriertes Umluftfiltersystem mit mehrstufigem Filter, Anschlusskabel und Netzstecker
- Kälteaggregat. Gleichmäßiger Kühleffekt im Innenraum mit maximaler Kühlleistung von +2 °C (bei maximaler Raumtemperatur von 25 °C)
Zertifizierungen: Brandkammer getestet (Typentest) in Übereinstimmung mit EN 14470-1, CE-Konformität.
Bestellinformation: Lieferung ohne Innenausstattungspakete Innenausstattung muss separat bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.vwr.com oder kontaktieren Sie Ihr VWR-Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Lieferpreise auf Anfrage erhältlich