Silikonentschäumer (100% Aktiv)
Lieferant: Avantor
VWR®
632484WEA 115 EUR
632484W
Silikonentschäumer (100% Aktiv)
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
100% aktive Silikonflüssigkeit, eine Suspension von fein pulverisiertem Siliciumdioxid zur Steigerung der entschäumenden Wirkung.
  • Geruch- und geschmacklos
  • Wirksam in heißen oder kalten Prozessen
  • Sterilisierbar
  • Funktioniert bei niedrigen Konzentrationen
  • Frei von tierischen Rohstoffen