Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
NMR tube carrier
Lieferant: WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
WILMWG-6192EA 33.3 EUR InStock
WILMWG-6192
NMR tube carrier
Transportbehälter Transportbehälter
Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap, these tube carriers feature a shirt clip that keeps it secured in lab coat pockets.
  • Protection is provided for the sample and lab personnel during transport
  • Comes in a pack of three white NMR tube carriers
  • Holds 5×177,8 mm NMR tubes
Bestellen
BESTELLEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge